N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Methyl-N-boc-aminopropan-3-ol
OR927570-5G
APOSOR927570-5GEA 66.7 EUR
APOSOR927570-5G
N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol 97%
N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol
Formula: C₉H₁₉NO₃
MW: 189,252 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09751790
Núm. CAS: 98642-44-5