(S)-Chroman-3-amine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-3-Aminochromane Hydrochloride
OR927573-1G OR927573-250MG
APOSOR927573-1GEA 232 EUR
APOSOR927573-1G APOSOR927573-250MG
(S)-Chroman-3-amine hydrochloride 95%
(S)-Chroman-3-amine hydrochloride
Formula: C₉H₁₁NO·ClH
MW: 185,651 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22574992
Núm. CAS: 211506-60-4