7-Methoxyquinazoline-2,4-diol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927579-1G OR927579-5G
APOSOR927579-1GEA 53.8 EUR
APOSOR927579-1G APOSOR927579-5G
7-Methoxyquinazoline-2,4-diol 95%
7-Methoxyquinazoline-2,4-diol
Formula: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,171 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18427204
Núm. CAS: 62484-12-2