5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927597-1G
OR927597-250MG
OR927597-5G
APOSOR927597-1GEA
299
EUR
APOSOR927597-1G
APOSOR927597-250MG
APOSOR927597-5G
5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine 98%
5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine
Formula:
C₈H₈N₂O MW: 148,162 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09907911 Núm. CAS: 89976-56-7 |