3-Methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Methoxy-4-(oxazol-5-yl)aniline
OR927626-1G
OR927626-250MG
APOSOR927626-1GEA
97.3
EUR
APOSOR927626-1G
APOSOR927626-250MG
3-Methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline 98%
3-Methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₂ MW: 190,199 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03844645 Núm. CAS: 198821-79-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...