5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927645-1G OR927645-250MG OR927645-5G
APOSOR927645-1GEA 255 EUR
APOSOR927645-1G APOSOR927645-250MG APOSOR927645-5G
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic acid 96%
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156971
Núm. CAS: 16094-31-8