2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-((Dimethylamino)methylene)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
OR927660-1G OR927660-5G
APOSOR927660-1GEA 333 EUR
APOSOR927660-1G APOSOR927660-5G
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione 95%
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione
Formula: C₁₁H₁₇NO₂
MW: 195,258 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00154288
Núm. CAS: 75039-59-7