1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927673-1G
APOSOR927673-1GEA 478 EUR
APOSOR927673-1G
1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanone 95%
1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanone
Formula: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00461792
Núm. CAS: 10199-63-0