5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR927679-25G OR927679-5G
APOSOR927679-25GEA 652 EUR
APOSOR927679-25G APOSOR927679-5G
5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine 98%
5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13190367
Núm. CAS: 158387-20-3