2-Dimethylaminophenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927696-1G
OR927696-250MG
OR927696-5G
APOSOR927696-1GEA
87
EUR
APOSOR927696-1G
APOSOR927696-250MG
APOSOR927696-5G
2-Dimethylaminophenol 96%
2-Dimethylaminophenol
Formula:
C₈H₁₁NO MW: 137,179 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09965948 Núm. CAS: 3743-22-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...