Chloromethyl ethyl carbonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927715-1G OR927715-5G
APOSOR927715-1GEA 77 EUR
APOSOR927715-1G APOSOR927715-5G
Chloromethyl ethyl carbonate 97%
Chloromethyl ethyl carbonate
Formula: C₄H₇ClO₃
MW: 138,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137995
Núm. CAS: 35179-98-7