5-Aminomethyl-pyridine-2-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927724-100MG OR927724-1G OR927724-250MG
APOSOR927724-100MGEA 168 EUR
APOSOR927724-100MG APOSOR927724-1G APOSOR927724-250MG
5-Aminomethyl-pyridine-2-carbonitrile 95%
5-Aminomethyl-pyridine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₇N₃
MW: 133,151 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08457627
Núm. CAS: 181130-14-3