4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR927741-1G OR927741-250MG
APOSOR927741-1GEA 220 EUR
APOSOR927741-1G APOSOR927741-250MG
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole 98%
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₆N₂
MW: 106.125 g/mol
Pto. de fusión: 27…28 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17281917
Núm. CAS: 39806-89-8