1-Benzyl-azetidine-2-carboxylic acid amide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Benzylazetidine-2-carboxamide
OR927776-1G OR927776-250MG
APOSOR927776-1GEA 493 EUR
APOSOR927776-1G APOSOR927776-250MG
1-Benzyl-azetidine-2-carboxylic acid amide 95%
1-Benzyl-azetidine-2-carboxylic acid amide
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658337
Núm. CAS: 40432-40-4