6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927789-5G
APOSOR927789-5GEA 120 EUR
APOSOR927789-5G
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₇H₆ClN₃
MW: 167,596 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778346
Núm. CAS: 14793-00-1