Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927830-1G OR927830-250MG
APOSOR927830-1GEA 683 EUR
APOSOR927830-1G APOSOR927830-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine
Formula: C₉H₁₁N₃
MW: 161,204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739260
Núm. CAS: 885275-83-2