2-(4-chlorophenyl)acetaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927834-1G OR927834-250MG
APOSOR927834-1GEA 224 EUR
APOSOR927834-1G APOSOR927834-250MG
2-(4-chlorophenyl)acetaldehyde 95%
2-(4-chlorophenyl)acetaldehyde
Formula: C₈H₇ClO
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02261732
Núm. CAS: 4251-65-4