Methyl-(3-phenoxy-phenyl)-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927848-1G OR927848-250MG
APOSOR927848-1GEA 574 EUR
APOSOR927848-1G APOSOR927848-250MG
Methyl-(3-phenoxy-phenyl)-amine 95%
Methyl-(3-phenoxy-phenyl)-amine
Formula: C₁₃H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738789
Núm. CAS: 13024-17-4