4-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927896-1G OR927896-5G
APOSOR927896-1GEA 219 EUR
APOSOR927896-1G APOSOR927896-5G
4-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
4-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.243 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059974
Núm. CAS: 915922-29-1