5-Benzothiazolecarboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR927910-100MG
OR927910-1G
OR927910-250MG
APOSOR927910-100MGEA
0
EUR
APOSOR927910-100MG
APOSOR927910-1G
APOSOR927910-250MG
5-Benzothiazolecarboxaldehyde 95%
5-Benzothiazolecarboxaldehyde
Formula:
C₈H₅NOS Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11858591 Núm. CAS: 394223-38-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...