5-Chloroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927915-1G OR927915-25G OR927915-5G
APOSOR927915-1GEA 42.2 EUR
APOSOR927915-1G APOSOR927915-25G APOSOR927915-5G
5-Chloroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione 98%
5-Chloroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
MW: 196,591 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954845
Núm. CAS: 78754-81-1