5-Bromo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927931-1G OR927931-250MG OR927931-5G
APOSOR927931-1GEA 77 EUR
APOSOR927931-1G APOSOR927931-250MG APOSOR927931-5G
5-Bromo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
5-Bromo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₇H₆BrN₃
MW: 212.047 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19443914
Núm. CAS: 1316852-65-9