6-Chloroindole-3-acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927971-1G OR927971-5G
APOSOR927971-1GEA 161 EUR
APOSOR927971-1G APOSOR927971-5G
6-Chloroindole-3-acetonitrile 95%
6-Chloroindole-3-acetonitrile
Formula: C₁₀H₇ClN₂
MW: 190.629 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428598
Núm. CAS: 61220-58-4