4-(Methylamino)cyclohexanone hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927999-1G OR927999-250MG
APOSOR927999-1GEA 429 EUR
APOSOR927999-1G APOSOR927999-250MG
4-(Methylamino)cyclohexanone hydrochloride 96%
4-(Methylamino)cyclohexanone hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO·ClH
MW: 163,645 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520360
Núm. CAS: 1260794-25-9