quinoline-4-carbothioamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928020-1G OR928020-250MG
APOSOR928020-1GEA 754 EUR
APOSOR928020-1G APOSOR928020-250MG
quinoline-4-carbothioamide 95%
quinoline-4-carbothioamide
Formula: C₁₀H₈N₂S
MW: 188,249 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179220
Núm. CAS: 74585-98-1