2-Pyridin-4-yl-phenylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928031-1G OR928031-250MG
APOSOR928031-1GEA 538 EUR
APOSOR928031-1G APOSOR928031-250MG
2-Pyridin-4-yl-phenylamine 95%
2-Pyridin-4-yl-phenylamine
Formula: C₁₁H₁₀N₂
MW: 170,211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738704
Núm. CAS: 106047-18-1