1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR928060-25G OR928060-5G
APOSOR928060-25GEA 848 EUR
APOSOR928060-25G APOSOR928060-5G
1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
1-Acetyl-3-hydroxyindole
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.184 g/mol
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00047261
Núm. CAS: 33025-60-4