Ethyl indoline-6-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928132-1G OR928132-250MG
APOSOR928132-1GEA 142 EUR
APOSOR928132-1G APOSOR928132-250MG
Ethyl indoline-6-carboxylate 95%
Ethyl indoline-6-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954776
Núm. CAS: 350683-40-8