2-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Methoxy-4-nitrophenyl)methanol
OR928139-1G OR928139-250MG
APOSOR928139-1GEA 66.7 EUR
APOSOR928139-1G APOSOR928139-250MG
2-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 95%
2-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₈H₉NO₄
MW: 183,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08277262
Núm. CAS: 136507-14-7