4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid
OR928142-1G OR928142-250MG
APOSOR928142-1GEA 435 EUR
APOSOR928142-1G APOSOR928142-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzisoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701438
Núm. CAS: 90005-77-9