4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR928159-1G OR928159-5G
APOSOR928159-1GEA 176 EUR
APOSOR928159-1G APOSOR928159-5G
4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₆H₄ClN₃
MW: 153,569 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13193459
Núm. CAS: 38875-74-0