Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928174-1G OR928174-250MG
APOSOR928174-1GEA 140 EUR
APOSOR928174-1G APOSOR928174-250MG
Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate 98%
Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18803546
Núm. CAS: 223788-08-7