1-Phenyl-2-(pyridin-4-yl)ethanone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928199-10G OR928199-1G OR928199-5G
APOSOR928199-10GEA 864 EUR
APOSOR928199-10G APOSOR928199-1G APOSOR928199-5G
1-Phenyl-2-(pyridin-4-yl)ethanone 98%
1-Phenyl-2-(pyridin-4-yl)ethanone
Formula: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,233 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234969
Núm. CAS: 1620-55-9