1H-Indol-1-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Aminoindole
OR928208-1G OR928208-5G
APOSOR928208-1GEA 56.7 EUR
APOSOR928208-1G APOSOR928208-5G
1H-Indol-1-amine 95%
1H-Indol-1-amine
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151983
Núm. CAS: 53406-38-5