4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-Phe(4-Ac)-OH
OR928215-1G
APOSOR928215-1GEA 403 EUR
APOSOR928215-1G
4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
4-Acetyl-L-phenylalanine
Formula: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,226 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659983
Núm. CAS: 122555-04-8