6,7-Dimethoxyisobenzofuran-1(3H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6,7-Dimethoxy-3H-1-isobenzofuranone
OR928256-1G
APOSOR928256-1GEA 62.5 EUR
APOSOR928256-1G
6,7-Dimethoxyisobenzofuran-1(3H)-one 98%
6,7-Dimethoxyisobenzofuran-1(3H)-one
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00219354
Núm. CAS: 569-31-3