1-(1-Ethylpyrrolidin-3-yl)-N-methylmethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928279-1G OR928279-250MG
APOSOR928279-1GEA 864 EUR
APOSOR928279-1G APOSOR928279-250MG
1-(1-Ethylpyrrolidin-3-yl)-N-methylmethanamine 95%
1-(1-Ethylpyrrolidin-3-yl)-N-methylmethanamine
Formula: C₈H₁₈N₂
MW: 142,242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864495
Núm. CAS: 884504-74-9