1-Methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9283-1G OR9283-250MG
APOSOR9283-1GEA 192 EUR
APOSOR9283-1G APOSOR9283-250MG
1-Methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde 97+%
1-Methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
Formula: C₉H₈N₂OS
Pto. de fusión: 76…77 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08435884
Núm. CAS: 879896-48-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III