4-Ethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928304-1G OR928304-250MG
APOSOR928304-1GEA 806 EUR
APOSOR928304-1G APOSOR928304-250MG
4-Ethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
4-Ethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11875848
Núm. CAS: 1260827-11-9