Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928310-1G OR928310-250MG
APOSOR928310-1GEA 78.3 EUR
APOSOR928310-1G APOSOR928310-250MG
Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate 97%
Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275065
Núm. CAS: 787596-41-2