6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR928311-25G OR928311-5G
APOSOR928311-25GEA 238 EUR
APOSOR928311-25G APOSOR928311-5G
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-one 95%
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-one
Formula: C₉H₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458441
Núm. CAS: 162012-72-8