5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 5-Chlorothiophene-3-carbaldehyde

OR928325-1G OR928325-250MG
APOSOR928325-1GEA 473 EUR
APOSOR928325-1G APOSOR928325-250MG
5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 95%
5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde
Formula: C₅H₃ClOS
MW: 146,595 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17016115
Núm. CAS: 36155-85-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR