7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR928352-100MG OR928352-250MG
APOSOR928352-100MGEA 116 EUR
APOSOR928352-100MG APOSOR928352-250MG
7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine 97%
7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂O
MW: 213,031 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08692342
Núm. CAS: 116081-17-5