3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR928363-1G OR928363-250MG
APOSOR928363-1GEA 944 EUR
APOSOR928363-1G APOSOR928363-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 97%
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₈H₅BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01109402
Núm. CAS: 59938-40-8