6-Acetyl-5-hydroxytetralin 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(1-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
OR928376-25G OR928376-5G
APOSOR928376-25GEA 652 EUR
APOSOR928376-25G APOSOR928376-5G
6-Acetyl-5-hydroxytetralin 95%
6-Acetyl-5-hydroxytetralin
Formula: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658289
Núm. CAS: 95517-07-0