Sulphachloropyrazine sodium 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Sodium ((4-aminophenyl)sulphonyl)(5-chloropyrazin-2-yl)amide
OR928389-1G OR928389-5G
APOSOR928389-1GEA 284 EUR
APOSOR928389-1G APOSOR928389-5G
Sulphachloropyrazine sodium 98%
Sulphachloropyrazine sodium
Formula: C₁₀H₈ClN₄NaO₂S
MW: 306.704 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798154
Núm. CAS: 71720-40-6