(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3-Methoxy-2-nitrophenyl)methanol
OR928421-1G OR928421-250MG
APOSOR928421-1GEA 140 EUR
APOSOR928421-1G APOSOR928421-250MG
(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol 95%
(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol
Formula: C₈H₉NO₄
MW: 183,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06202768
Núm. CAS: 53055-04-2