2-Chloro-3-ethylpyrazine 96%

Proveedor: Apollo Scientific

OR928424-1G OR928424-250MG
APOSOR928424-1GEA 121 EUR
APOSOR928424-1G APOSOR928424-250MG
2-Chloro-3-ethylpyrazine 96%
2-Chloro-3-ethylpyrazine
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142,586 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055029
Núm. CAS: 63450-95-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR