DL-Threonine methyl ester hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928456-100G OR928456-25G OR928456-5G
APOSOR928456-100GEA 333 EUR
APOSOR928456-100G APOSOR928456-25G APOSOR928456-5G
DL-Threonine methyl ester hydrochloride 97%
DL-Threonine methyl ester hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00070400
Núm. CAS: 62076-66-8