1-Boc-4-(hydroxymethyl)pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928492-1G OR928492-250MG
APOSOR928492-1GEA 174 EUR
APOSOR928492-1G APOSOR928492-250MG
1-Boc-4-(hydroxymethyl)pyrazole 98%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)pyrazole
Formula: C₉H₁₄N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24335255
Núm. CAS: 199003-22-0